Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Blodagarbaspulver Oxoid
Specifikationer
Specifikationer
| Utseende | Halmpulver |
| Form | Pulver |
| För användning med (applikation) | Allmänt syfte |
| pH | 7,1 till 7,5 |
| Kvantitet | 5 kg |