Läs mer
Thermo Scientific™ blodagar (TSA med fårblod) Medium
Produktkod. p-4523608
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
90 mm monoplate
Inkluderar:
TSA med fårblod
Tillverkningsursprung:
Tyskland
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Formatera Inkluderar Tillverkningsursprung Förpackningsstorlek
10362223 10/Pk. 90 mm monoplate TSA med fårblod Tyskland Paket med 10
1 options
Produktkod. 10362223 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PB5012A
Odla en mängd olika mikroorganismer på detta icke-selektiva medium för allmänna ändamål som inkluderar fårblod för att främja hemolys.
Odla ett brett utbud av kräsna organismer på Thermo Scientific™ blodagar (TSA med fårblod), ett allmänt icke-selektivt medium med tillsats av fårblod i formuleringen för att främja förekomsten och visualiseringen av hemolytiska reaktioner så att det kan användas som ett diagnostiskt verktyg.
Trypton Soya Agar (kasein sojabönor smältagar) med defibrinerat fårblod är lämplig för odling av kräsna aeroba och anaeroba bakterier, av vilka de senare kan odlas antingen i djupa kulturer eller genom inkubation under anaeroba förhållanden. Kombinationen av kaseinsmältning och papaisk smältning av sojamjöl leder till optimal tillväxt på grund av synergi mellan proteintillförseln av kasein och kolhydrattillförseln av sojabönor. Sterilt defibrinerat fårblod som används för att berika mediet producerar hemolysegenskaperna hos olika bakterier, såsom streptokocker, listeria, hemolytiska Staphylococcus , Escherichia coli och Pseudomonas .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver, och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Trafikröd, ogenomskinlig
Innehåll och lagring 2-12 °C, mörkt
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Medietyp Blodagar
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 17g± 5 %
Inkluderar TSA med fårblod
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.