Läs mer
BD Safety-Lok™ Blodsamlingsuppsättning
Produktkod. 12389299
Change view
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Sterilitet Förpackningsstorlek
12389299 Sterila Paket med 200
1 options
Produktkod. 12389299 Leverantör BD Leverantörsnummer 367282
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Används för bloduppsamling. BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Bloduppsamlingsset (50 set) levereras med säkerhetsskydd och Luer-adapter.
  • Inkluderar skyddsskydd och Luer-adapter,
  • 21 G¾ in., 18 cm slang, grön
  • Rekommenderas för vuxna
  • Ett fodral består av 4 x 50 blodupptagningsset
  • Ett set är nödvändigt för ett par blododlingsflaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Blodsamlingsuppsättning
Sterilitet Sterila