Läs mer
BD Safety-Lok™ Bloduppsamlingsset med 30 cm slang
Produktkod. 10247837
Change view
Nålmätare:
21 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Nålmätare Förpackningsstorlek
10247837 21 G Paket med 200
1 options
Produktkod. 10247837 Leverantör BD Leverantörsnummer 367286
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används för bloduppsamling. BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Bloduppsamlingsset med 30 cm slang levereras med säkerhetsskydd och Luer-adapter.
  • Inkluderar skyddsskydd och Luer-adapter,
  • 21 G¾ in., 30 cm slang, grön
  • Rekommenderas för vuxna
  • Ett fodral består av 4 x 50 blodupptagningsset
  • Ett set är nödvändigt för ett par blododlingsflaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Blodsamlingsuppsättning
Färg Klart
Nålmätare 21 G
Inkluderar Med lueradapter, 21 gauge, 19 mm nålstorlek, 305 mm slang
Längd (metrisk) nål 19 mm
Längd (metrisk) rör 305 mm
Kvantitet 200 Cs.