Läs mer
Fisherbrand™ Ersättningsinsats för bloduppsamlingsbricka för rörställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11507613 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
13 mm rörställ
16 mm rörställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11507613 13 mm rörställ Paket med 4
11517613 16 mm rörställ Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11507613 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer HS2201A
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa insatser är gjorda av polystyren och är för engångsbruk. Varje insats har en djup ficka för en behållare för vassa föremål och flera mindre fickor för rörförvaring och tillbehör för blodinsamling.
  • Finns för ett 13 mm eller 16 mm rörställ
  • Insatserna är avtagbara, tvättbara och engångsbara
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 14,48 x 8,25 x 5,12 tum.
För användning med (utrustning) 13 mm rörställ
Höjd (metrisk) 130 mm
Längd (metrisk) 368 mm
Antal platser 8 fack
Vikt (metrisk) 0.24 kg
Bredd (metrisk) 209.6 mm
Material Polystyren
Produkttyp Ersättningsinsatser