Läs mer
Fisherbrand™ Ersättningsinsats för bloduppsamlingsbricka för rörställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-9514000 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
För användning med (utrustning):
13 mm rörställ
16 mm rörställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11507613
Brand: Fisherbrand™ HS2201A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa insatser är gjorda av polystyren och är för engångsbruk. Varje insats har en djup ficka för en behållare för vassa föremål och flera mindre fickor för rörförvaring och tillbehör för blodinsamling.
  • Finns för ett 13 mm eller 16 mm rörställ
  • Insatserna är avtagbara, tvättbara och engångsbara
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 14,48 x 8,25 x 5,12 tum.
För användning med (utrustning) 13 mm rörställ
Höjd (metrisk) 130 mm
Längd (metrisk) 368 mm
Antal platser 8 fack
Vikt (metrisk) 0.24 kg
Bredd (metrisk) 209.6 mm
Material Polystyren
Produkttyp Ersättningsinsatser