Läs mer
Karl Hecht™ Blodsmutsglas
Produktkod. 10544222
Change view
Produkttyp:
Undritz blodutstryksglas
Produktkod. Produkttyp
10544222 Undritz blodutstryksglas
1 options
Produktkod. 10544222 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 40619010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.33 SEK
    35.36 SEK / Paket med 1
    Save 51.97 SEK
    59% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Ett utmärkt tillbehör för mikroskopisk undersökning av blodprover.
  • Enligt Undritz
  • CE-märkning
  • Klart glas
  • Båda sidor polerade
  • Fasade kanter och hörn
  • Tjocklek från 1,6 till 1,7 mm
  • Mått ca. 40 x 20 mm
Specifikationer
Produkttyp Undritz blodutstryksglas
För användning med (applikation) Mikroskopisk blodundersökning