Läs mer
Karl Hecht™ Blodsmutsglas
Produktkod. 15844802
Change view
Produkttyp:
Undritz blodutstryksglas
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15844802 Undritz blodutstryksglas Paket med 10
1 options
Produktkod. 15844802 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 40619010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ett utmärkt tillbehör för mikroskopisk undersökning av blodprover.
  • Enligt Undritz
  • CE-märkning
  • Klart glas
  • Båda sidor polerade
  • Fasade kanter och hörn
  • Tjocklek från 1,6 till 1,7 mm
  • Mått ca. 40 x 20 mm
Specifikationer
Produkttyp Undritz blodutstryksglas
För användning med (applikation) Mikroskopisk blodundersökning