Läs mer
Cytiva Torkpapper
Handla allt Cytiva Produkter
Typ:
Torkpapper
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- För användning med mini vertikala gelenheter
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mini vertikal elektroforesenhet |
| Typ | Torkpapper |
| Kvantitet | 50 Pk. |
| Längd (engelska) | 4,13 tum. |
| Längd (metrisk) | 10.5 cm |
| Bredd (engelska) | 3,54 tum |
| Bredd (metrisk) | 9 cm |