Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Torkpapper, klass BF 3, skivor
Produktkod. 15922960 Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
22 mm
25 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 15922960
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT3520022
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 3-skivor är mycket rena och idealiska för blotting-kromatografi.
  • Denna mycket rena papperskvalitet är inte bara idealisk för blotting och kromatografi, utan också för ett brett utbud av absorptionstillämpningar som de som är vanliga inom biovetenskap och diagnostik.
  • Tillverkad av bomullslinters av hög renhet för jämnt buffertflöde och resulterande blöts.
  • Inga tillsatser för att undvika störningar under överföringen.
  • BF 3-kvalitet är idealisk för att öka och bibehålla transporten av vätska från bufferten och som buffertreservoar i kapillär- och semidry-blottingmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kapillärhöjning: 130 mm/10 min., Vikt: 330 g/m 2 , 100/Pk
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Filmtjocklek 0.76 mm
Formatera Skiva
Kvalitet BF 3