Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Torkpapper, klass BF 3, ark
Handla allt Sartorius Produkter
Längd (metrisk):
135 mm
200 mm
Bredd (metrisk):
155 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Denna mycket rena papperskvalitet är inte bara idealisk för blotting och kromatografi, utan också för ett brett utbud av absorptionstillämpningar som de som är vanliga inom biovetenskap och diagnostik.
- Tillverkad av bomullslinters av hög renhet för jämnt buffertflöde och resulterande blöts.
- Inga tillsatser för att undvika störningar under överföringen.
- BF 3-kvalitet är idealisk för att öka och bibehålla transporten av vätska från bufferten och som buffertreservoar i kapillär- och semidry-blottingmetoder.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kapillärhöjning: 130 mm/10 min., Vikt: 330 g/m 2 , 100/Pk |
| Mått (L x B) | 200 x 200 mm |
| Filmtjocklek | 0.76 mm |
| Formatera | Ark |
| Kvalitet | BF 3 |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Längd (metrisk) | 200 mm |