Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Torkpapper, klass BF 3, ark
Produktkod. p-7084256 Handla allt Sartorius Produkter
Längd (metrisk):
135 mm
200 mm
Bredd (metrisk):
155 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15982800
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT2520135155N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 3, Ark är mycket rena och idealiska för blotting-kromatografi.
  • Denna mycket rena papperskvalitet är inte bara idealisk för blotting och kromatografi, utan också för ett brett utbud av absorptionstillämpningar som de som är vanliga inom biovetenskap och diagnostik.
  • Tillverkad av bomullslinters av hög renhet för jämnt buffertflöde och resulterande blöts.
  • Inga tillsatser för att undvika störningar under överföringen.
  • BF 3-kvalitet är idealisk för att öka och bibehålla transporten av vätska från bufferten och som buffertreservoar i kapillär- och semidry-blottingmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kapillärhöjning: 130 mm/10 min., Vikt: 330 g/m 2 , 100/Pk
Mått (L x B) 135 x 155 mm
Filmtjocklek 0.76 mm
Formatera Ark
Kvalitet BF 3
Bredd (metrisk) 155 mm
Längd (metrisk) 135 mm