Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Torkpapper, klass BF 4, ark
Produktkod. p-7084258 Handla allt Sartorius Produkter
Längd (metrisk):
110 mm
150 mm
Bredd (metrisk):
150 mm
170 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 15902810
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT2521110170G
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 4, Ark är mycket rena och idealiska för blotting-kromatografi.
  • Denna mycket rena papperskvalitet är inte bara idealisk för blotting och kromatografi, utan också för ett brett utbud av absorptionstillämpningar som de som är vanliga inom biovetenskap och diagnostik.
  • Tillverkad av bomullslinters av hög renhet för jämnt buffertflöde och resulterande blöts.
  • Inga tillsatser för att undvika störningar under överföringen.
  • Klass BF 4 är idealisk för överföring av DNA eller RNA enligt Southern-tekniken eller semidry blotting av proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kapillärhöjning: 160 mm/10 min., Vikt: 550 g/m 2 , 100/Pk
Mått (L x B) 110 x 170 mm
Filmtjocklek 1.30 mm
Formatera Ark
Kvalitet BF 4
Bredd (metrisk) 170 mm
Längd (metrisk) 110 mm