Läs mer
Macherey-Nagel™ Blotting Paper MN 218 B
Produktkod. 15859147
Mått (LxB):
93 x 80 mm
100 x 150 mm
Förpackningsstorlek:
100 ark
Paket med 100
Produktkod. 15859147
Brand: Macherey-Nagel™ 742137
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Släta läskpapper på ytan säkerställer hög, jämn absorptionsförmåga. Klass MN 218-papper lämpar sig för applikationer för slits- och dot-blotting, tankblotting och vaccim-blotting.
Egenskaper
  • Hastighet: Långsam
  • Yta: Slät
  • Vikt: 180 g/m 2
  • Tjocklek: 0,36 mm
  • Migration enl. till Klemm: 55-65 mm/10 min
  • Korrelation med Schleicher& Schüll: GB 002
  • Korrelation med Whatman: 3 MM Ch
Användningsområden
  • Slot och dot blot-procedur: För att undvika direktkontakt mellan läskmembranet och den porösa täckplattan på suganordningens nedre del
  • Tankblot i elektroblottingprocedur: Ytterhölje av gel-blotting membran sandwich i blotting kassetten
  • Vakuum blotting procedur: För att undvika direktkontakt mellan blotting-membranet och den porösa vakuumkammaren
Specifikationer
Kvantitet 100/Pk.
Mått (LxB) 93 x 80 mm
Produkttyp Blotting Paper MN 218 B