Läs mer
Melford Blotto-Tween 20
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Lösningen innehåller:
50 mM TRIS-HCl
150 mM NaCl
3 % BSA
0,05 % Tween-20
0,02% natriumazid
Optimerad för användning i western blotting för att minimera ospecifik bindning av antikroppar.
pH: 7,4± 0,2
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 500 ml |