Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BLU9931 |
| CAS | 1538604-68-0 |
| Synonym | N-(2-((6-(2,6-diklor-3,5-dimetoxifenyl)kinazolin-2-yl)amino)-3-metylfenyl)akrylamid |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C26H22CI2N4O3 |
| Formel vikt | 509.39 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |