Läs mer
BLU9931, MedChemExpress
Beskrivning
BLU9931 is a potent, highly selective, and irreversible fibroblast growth factor receptor 4 (FGFR4) inhibitor with an IC50 of 3 nM and a Kd of 6 nM. BLU9931 has significant antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BLU9931 |
| CAS | 1538604-68-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H22Cl2N4O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (245.40 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C=CC(NC1=CC=CC(C)=C1NC2=NC=C3C=C(C4=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C4Cl)C=CC3=N2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 509.38 |
| Formel vikt | 509.38 |
| Visa mer |