Läs mer
SHOWA™ Blå kemikalieskyddshandskar, modell CS700
Beskrivning
- En dubbeldoppad nitrilbeläggning ger kemiskt skydd och säkerställer att handskarna är mycket hållbara för att hålla bäraren säker från skadliga ämnen.
- Kombinationen av ett sömlöst foder och naturlig latexfri design är snäll mot huden.
Specifikationer
Specifikationer
| Klorerad | Nej |
| Färg | Blått |
| Finger Thickness (English) | 45,6 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 1.16 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril, Polyester |
| Palm Thickness (English) | 45,6 mil. |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 1.16 mm |
| Storlek | 9 |
| Tjocklek (engelska) | 45,6 mil. |
| Visa mer |