Läs mer
SHOWA™ Blå kemikaliebeständiga handskar, modell CS710
Beskrivning
- En dubbeldoppad nitrilbeläggning ger robust hållbarhet, medan det sömlösa fodret och den naturliga latexfria sammansättningen säkerställer komfort under långa perioder av slitage.
- Förbättrat grepp från den skummade nitrilhandflatan ger extra grepp, även i oljiga eller hala miljöer.
Specifikationer
Specifikationer
| Klorerad | Nej |
| Färg | Blått |
| Finger Thickness (English) | 57,8 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 1.47 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril, Polyester |
| Palm Thickness (English) | 57,8 mil |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 1.47 mm |
| Storlek | 11 |
| Tjocklek (engelska) | 57,8 mil |
| Visa mer |