Läs mer
Buerkle™ Blå detekterbar pincett
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7182369 Handla allt Bürkle Produkter
Tipsstil:
Bred
Pointed, Angled
Spetsig
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 16505220
Brand: Buerkle™ 53781061
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blå löstagbar pincett har en speciell tillsats i materialet som gör dem synliga för metalldetektorer eller röntgenstrålar.
  • Lämplig för exakt labbarbete och är idealiska för att greppa, lyfta och flytta små föremål
  • De räfflade handtagen säkerställer optimal och säker hantering samt precist arbete
  • Den lätta plasttången för engångsbruk möjliggör arbete utan trötthet
  • De rena rumstillverkade labbassistenterna uppfyller de högsta standarderna och förhindrar korskontaminering eller föroreningar i provet som undersöks
  • Labbpincetten är lämplig för kemiska, farmaceutiska eller kosmetiska tillämpningar såväl som livsmedelsindustrin och vetenskapliga användningar
  • Individuellt förpackade
  • För engångsbruk
  • Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
  • Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
  • Spetsad/vinklad spets: Engångstången har fina, släta, böjda greppspetsar. Olika material kan hållas och bearbetas tillförlitligt med de spetsiga ändarna
  • Spetsig spets: Den anatomiska pincetten har en rak spets, räfflad på insidan. Detta gör det möjligt att greppa känsliga material på ett tillförlitligt sätt
  • Bred spets: Engångstången har ändar med en bred spets. Den breda spetsen är slät och trubbig. Det förhindrar att materialet skadas när det greppas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipsstil Spetsig
Antal per förpackning 100
Längd (engelska) 5,12 tum
Material Polystyren
Längd (metrisk) 130 mm
Produkttyp Tång
Sterilitet Sterila