Description
- For use in protein isolation and purification
Specifications
Specifications
| Färg | Blue |
| Form | Solid |
| För användning med (applikation) | Determine the void volume in Gel filtration columns |
| Kvantitet | 10 g |
| Produkttyp | Protein Molecular Weight Standard |