Learn More
Scotch-Brite™ Blå golvkuddar
Product Code. 17118830
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Unit Size:
Paket med 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) unitSize
17118830 254 mm Paket med 5
17128830 280 mm -
17118840 505 mm -
17128840 530 mm -
17138830 305 mm -
17148830 330 mm -
17158830 355 mm -
17168830 380 mm -
17178830 406 mm -
17188830 432 mm -
17198830 460 mm -
17108840 480 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 17118830 Supplier Scotch-Brite™ Supplier No. 7100182686
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.00 SEK
    483.23 SEK / Paket med 5
    Save 240.77 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 11-09-2026
Add to basket
Add to basket
Designad för frekvent polering med mindre damm och brännande, används för att återställa glansen till tråkiga golv. Kan användas vått för regelbundet underhåll av oskyddade golv. Dessa dynor rekommenderas även för torrborttagning av mjuka golv.
  • Kraftig skurplatta tar bort smuts, spill, repor och 1-2 skikt av finish
  • Lämnar ytorna rena för övermålning
  • Designad för frekvent polering med mindre damm och bränning
  • Tvättbar och återanvändbar dyna är ekonomisk och hjälper till att skjuta upp uttjänt kassering till soptippar
  • Mångsidiga dynor kan användas för kraftig sprayrengöring och skumskrubbning
  • Finns i storlekar för roterande och automatiska golvmaskiner som körs med låg hastighet (175-600 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Avisoleringskuddar
Färg Blått
Diameter (metrisk) 254 mm
För användning med (applikation) Sprayrengöring och skumskrubbning
För användning med (utrustning) Roterande och automatiska golvmaskiner
Stil Rund