Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Blått graderat glasstoppkran Titreringsapparat
Produktkod. p-8011816
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Inkluderar:
2000 ml förvaringsflaska i klarglas
Ut flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10708811
Brand: Hirschmann™ 354017060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För exakt volymetrisk analys i laboratoriet.
  • Klass AS
  • Tillverkad från &DURAN handel; borosilikatglas för motståndskraft mot kemikalier och termisk chock
  • Blå examensmärken
  • Med Schellbach ränder för ökad läsbarhet
  • Avstängningskran av glas i sidled
  • Med daterad partiidentifikation
  • Huvudpunkt ring examen
  • Finns med eller utan 2000 ml förvaringsflaska av klarglas
  • Enl. till DIN EN ISO 385
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 500 mm
Material Glas
Examen 0.05 mL
Inkluderar Ut flaska
skala Blått
Kran Lateral
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,5 ml
Typ Titreringsapparat
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385