Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Glasbyretter, sidostoppkran med PTFE-spindel
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Blå examen, Schellbach
- Huvudpunkt ring examen
- Enl. till DIN EN ISO 385
- Sidoavstängningskran med PTFE-spindel
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Material | Glas |
| Examen | 0.05 mL |
| Inkluderar | Schellbach Ränder |
| skala | Blått |
| Kran | Lateral |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0,03 ml |
| Typ | Buret |
| Klass | Klass AS |
| Visa mer |