Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Byretter med rak ventilstoppkran, blå gradering
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Schellbach
- Huvudpunkt ring examen
- Med blå examen
- Enl. till DIN EN ISO 385
- Rak ventilavstängningskran med PTFE-spindel
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Glas |
| Examen | 0.02 mL |
| Inkluderar | Schellbach Ränder |
| skala | Blått |
| Kran | Rak |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0,02 ml |
| Typ | Buret |
| Klass | Klass AS |
| Visa mer |