Läs mer
Hirschmann™ Blå graduerad klass AS Glasburretter med rak glasstoppkran med PTFE-nyckel
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Klass AS byrett
- Tillverkad av DURAN™ glas
- Schellbach ränder för ökad läsbarhet
- Huvudpunkt ring examen
- Kalibrerad för EX , DIN EN ISO 385
- 10 ml volym
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Material | Glas |
| Examen | 0.02 mL |
| Inkluderar | Schellbach Ränder |
| skala | Blått |
| Kran | Rak |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0,02 ml |
| Typ | Utexaminerad Buret |
| Visa mer |