Läs mer
Hirschmann™ Class B Automatic Burettes with Lateral PTFE Stopcock, Blue Graduation
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Acc. To Pellet
- Schellbach
- Short line
- With blue graduation
- Acc. to DIN EN ISO 385
- Lateral stopcock with PTFE spindle, without intermediate stopcock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Material | Glass |
| Examen | 0.05 mL |
| Inkluderar | 2000 mL Clear Glass Storage Bottle |
| skala | Blue |
| Kran | Lateral |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0.045 mL |
| Typ | Automatic Titrating Buret |
| Visa mer |