Läs mer
Hirschmann™ Klass B glasbyretter med rak glasstoppkran, blå gradering
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Schellbach
- Kort linje
- Med blå examen
- Enl. till DIN EN ISO 385
- Rak kran med glasnyckel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Glas |
| Examen | 0.1 mL |
| Inkluderar | Schellbach Ränder |
| skala | Blått |
| Kran | Rak |
| Kranmaterial | Glas |
| Tolerans | ±0,075 ml |
| Typ | Buret |
| Klass | Klass B |
| Visa mer |