Beskrivning
- Permanenta blått bläckgradering
- Genomskinligt
- Autoklaverbar till 121 °C
- Lämplig för livsmedel
- Integrerat handtag och pip för enkel droppfri hällning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) bas | 160 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 210 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Lämplig för livsmedel |
| Höjd (metrisk) | 270 mm |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |