Läs mer
Buerkle™ Graderade plastbägare med handtag
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Permanenta blått bläckgradering
- Genomskinligt
- Autoklaverbar till 121 °C
- Lämplig för livsmedel
- Integrerat handtag och pip för enkel droppfri hällning
Spécification
Spécification
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) bas | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 70 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Lämplig för livsmedel |
| Höjd (metrisk) | 120 mm |
| Inkluderar | Hantera |
| Kvantitet | 1 |
| Typ | Bägare |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu