Läs mer
Buerkle™ Graderade plastbägare med handtag
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Permanenta blått bläckgradering
- Genomskinligt
- Autoklaverbar till 121 °C
- Lämplig för livsmedel
- Integrerat handtag och pip för enkel droppfri hällning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) bas | 125 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 150 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Lämplig för livsmedel |
| Höjd (metrisk) | 215 mm |
| Inkluderar | Hantera |
| Kvantitet | Varje |
| Typ | Bägare |
| Visa mer |