Läs mer
Buerkle™ Graderade plastbägare med handtag
Produktkod. 11921521 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11921521 100 mL Varje
10531853 250 mL -
11941521 500 mL Varje
10699772 1000 mL Varje
11866433 2000 mL Varje
10476663 3000 mL -
10174634 5000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11921521 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 71040100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för att vara praktiskt taget oförstörbar och mycket transparent. Buerkle™ Graderade plastbägare med handtag.
  • Permanenta blått bläckgradering
  • Genomskinligt
  • Autoklaverbar till 121 °C
  • Lämplig för livsmedel
  • Integrerat handtag och pip för enkel droppfri hällning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) bas 40 mm
Diameter (metrisk) Överst 50 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Höjd (metrisk) 80 mm
Inkluderar Hantera
Kvantitet Varje
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
skala Blå graderad skala