Läs mer
Buerkle™ Graderade plastbägare med handtag
Produktkod. 11941521 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11941521
Brand: Buerkle™ 71040500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för att vara praktiskt taget oförstörbar och mycket transparent. Buerkle™ Graderade plastbägare med handtag.
  • Permanenta blått bläckgradering
  • Genomskinligt
  • Autoklaverbar till 121 °C
  • Lämplig för livsmedel
  • Integrerat handtag och pip för enkel droppfri hällning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) bas 160 mm
Diameter (metrisk) Överst 210 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Höjd (metrisk) 270 mm
Inkluderar Hantera
Kvantitet 6/Pk.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
skala Blå graderad skala