Läs mer
Syngene™ Blå LED-transilluminator
Produktkod. 16544331 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Våglängd:
470 nm
Produktkod. Våglängd
16544331 470 nm
1 options
Produktkod. 16544331 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer BTULTRABRIGHTLED
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-01-2027
Blå LED-transilluminator utrustad med ett visningsområde.
  • Även blå epi LED-belysning
  • Hög känslighet med förbättrat S/N-förhållande
  • Bild en rad fluoroforer- EtBr, SYBRSafe, GelGreen , SYBR Guld, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed
  • LED är säker för hud och ögon utan skador på DNA
Specifikationer
Produkttyp LED-transilluminator
Inkluderar Betraktningsyta (20 x 16 cm)
Spänning 100/115/220/230 V
Intensitet Fast
Våglängd 470 nm
Typ av belysning LED blå