Läs mer
Syngene™ Blue Light Converter-skärm
Handla allt Syngene Produkter
För användning med (utrustning):
Gbox Mini, Nugenius, Ingenius
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med Gbox Mini, NuGenius, Ingenius.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Syngene |
| För användning med (applikation) | Omvandling av UV till blått ljus |
| Färg | Blått |
| För användning med (utrustning) | Gbox Mini, Nugenius, Ingenius |
| Kvantitet | 1 st |
| Storlek | 21 x 26 cm |
| Spänning | 100/115/220/230 V |
| Produkttyp | Omvandlarskärm |