Beskrivning
- Sterila versioner är individuellt förpackade och strålsteriliserade
- Användningen av blå verktyg hjälper alltså till att uppfylla kraven i HACCP-faroanalys och bedömning med hänvisning till främmande föremål
- Detta är ett viktigt kriterium, särskilt inom livsmedelsbearbetning och produktion och inom djurfoder- och läkemedelsindustrin
- Volumetriska och doseringsskedar kan användas för att mäta små mängder pulver, granulat och vätskor exakt och dosera dem exakt
- För exakt mätning avlägsnas överflödigt medium från den övre kanten av skeden
- Innehållsvolymen är graverad på handtaget
- Den platta framkanten på den volymetriska skeden är idealisk för att plocka upp medium från botten av behållaren eller för att komma in i behållarens hörn, vilket möjliggör god tömning av små kvarvarande mängder
- Den platta basen gör det möjligt att ställa ner den volymetriska skeden utan att spilla innehållet
- Engångsdoseringsskeden är lämplig att använda som provsked för att ta små provkvantiteter
- Eftersom plastskeden utvecklades för engångsbruk, finns ingen rengöring och risken för korskontaminering och föroreningar är utesluten
- Doseringsskedar och volymetriska skedar är lämpliga för exakt mätning för kemiska och farmaceutiska tillämpningar, kosmetika, djurfoder och livsmedels- och dryckesindustrin
- Kan användas som en del av HACCP/IFS hantering av främmande föremål
- Speciellt för livsmedels-, djurfoder- och läkemedelsindustrin
- Med stripperkant
- För engångsbruk
- Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
- Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 |
| Beskrivning | Doseringsskedar med stripperkant för exakt mätning |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA per reaktion |
| Färg | Blått |
| Certifikat och efterlevnad | Matkontakt, räckvidd, RoHS |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Sked |
| För användning med (applikation) | Speciellt för livsmedels-, djurfoder- och läkemedelsindustrin |
| Material | Polystyren |