Läs mer
SHOWA™ Blå nitril kemikaliebeständiga handskar, modell 7555 EBT
Produktkod. 17817331
Storlek:
11
Betydande
Intermediär
Liten
X-Small
X-large
Produktkod. 17817331
Brand: SHOWA™ 755506XS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En engångshandske i 100 % nitril som är designad för att minska irritations- och allergirisker, samt ge kemikalieskydd.
  • Genom att klorera handsken förbättras komforten och känslan av klibbighet tas bort.
  • Nitrilkonstruktionen skyddar mot kemisk penetration och projektion.
  • Fri från latex, puder och silikon för att förhindra allergisk reaktion och hudirritation.
Specifikationer
Klorerad Ja
Användningsområden Industriell
Färg Blått
Fingertjocklek (engelska) 4,7 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Latexfri Ja
Material Biologiskt nedbrytbar nitril
Palmtjocklek (engelska) 4,7 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Storlek X-Small
Tjocklek (engelska) 4,7 mil
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Handske manschettstil Förlängd
Foder Ofodrad
Modell 7555 EBT
Längd (engelska) 11,6 tum
Längd (metrisk) 295 mm