Läs mer
SHOWA™ Blå nitril kemikaliebeständiga handskar, modell 7555 EBT
Beskrivning
- Genom att klorera handsken förbättras komforten och känslan av klibbighet tas bort.
- Nitrilkonstruktionen skyddar mot kemisk penetration och projektion.
- Fri från latex, puder och silikon för att förhindra allergisk reaktion och hudirritation.
Specifikationer
Specifikationer
| Klorerad | Ja |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Blått |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.12 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Biologiskt nedbrytbar nitril |
| Palm Thickness (English) | 4,7 mil. |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 0.12 mm |
| Storlek | Intermediär |
| Visa mer |