Läs mer
SHOWA™ Blue Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model CS721
Storlek:
7
8
9
10
Beskrivning
- Durable
- Keeps oil and dust out of the glove, ensuring optimum tactile precision.
Specifikationer
Specifikationer
| Klorerad | Nej |
| Färg | Blått |
| Fingertjocklek (engelska) | 48.4 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 1.23 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril, Polyester |
| Palmtjocklek (engelska) | 13.7 in. |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 350 mm |
| Storlek | 7 |
| Tjocklek (engelska) | 13.7 in. |
| Visa mer |