Läs mer
ABEBA™ Blå autoklaverbara träskor 9610
Produktkod. 15196946
Change view
Storlek:
41/42
43/44
Förpackningsstorlek:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15196946 43/44 -
15273715 - -
15293715 - -
15166946 41/42 -
15203725 - 1 par
15106956 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15196946 Leverantör ABEBA™ Leverantörsnummer 9610/43/44
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    572.00 SEK
    499.59 SEK / 1 par
    Save 72.41 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Antistatisk och autoklaverbar vid 121 °C. Högt halkskydd.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklaverbart, steriliserbart specialmaterial
  • Blått
  • Antistatisk
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • DUBBEL STORLEK, använd jämn storlek när du gör din beställning (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Färg Blått
Storlek 43/44
Motståndskraftig mot Statisk
Produkttyp Skor för kontrollerade miljöer