Läs mer
ABEBA™ Blå autoklaverbara träskor 9610
Produktkod. p-8007802
Storlek:
41/42
43/44
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15273715
Brand: ABEBA™ 9610/35/36
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Antistatisk och autoklaverbar vid 121 °C. Högt halkskydd.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklaverbart, steriliserbart specialmaterial
  • Blått
  • Antistatisk
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • DUBBEL STORLEK, använd jämn storlek när du gör din beställning (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Färg Blått
Stil 9610
Motståndskraftig mot Statisk
Produkttyp Skor för kontrollerade miljöer