Läs mer
Fisherbrand™ Färgkodad Octahedral PTFE Stir Bar
Produktkod. 11512313 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
13 mm
Färg:
Blått
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 11512313
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd när snabb visuell identifiering är mycket viktig. Fisherbrand™ Färgkodad Octahedral PTFE Stir Bar finns i tre färger: blå, röd och gul.
  • Färgkodade, åttakantiga omrörarstänger
  • För användning där identifiering är av största vikt
  • Obs: Färgade PTFE-beläggningar är inte lika inerta som ren PTFE
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Blått
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
Diameter (engelska) 0,3125 tum.
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Längd (engelska) 1 tum
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 25 mm
Kvantitet 5/Pk.
Form Oktaedral
Typ PTFE Omrörarstänger Octahedral Colored