Läs mer
Fisherbrand™ Färgkodad Octahedral PTFE Stir Bar
Produktkod. 11572313 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
13 mm
Färg:
Blått
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
11572313 38 mm 8 mm Gult Paket med 10
12574987 15 mm 8 mm Blått Paket med 10
11848912 22 mm 8 mm Blått Paket med 10
11522313 38 mm 8 mm Blått Paket med 10
11532313 51 mm 8 mm Blått Paket med 10
11888912 75 mm 13 mm Blått Paket med 5
11792145 13 mm 8 mm Blått Paket med 10
11512313 25 mm 8 mm Blått Paket med 10
11888902 13 mm 8 mm Rött Paket med 10
11898902 15 mm 8 mm Rött Paket med 10
11808912 22 mm 8 mm Rött Paket med 10
11582303 38 mm 8 mm Rött Paket med 10
11572303 25 mm 8 mm Rött Paket med 10
11963574 75 mm 13 mm Rött Paket med 5
11542313 13 mm 8 mm Gult Paket med 10
11898912 15 mm 8 mm Gult Paket med 10
11808922 22 mm 8 mm Gult Paket med 10
11828922 38 mm 8 mm Gult Paket med 5
11562313 25 mm 8 mm Gult Paket med 10
13573120 75 mm 13 mm Gult Paket med 5
11582313 51 mm 8 mm Gult Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 11572313
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd när snabb visuell identifiering är mycket viktig. Fisherbrand™ Färgkodad Octahedral PTFE Stir Bar finns i tre färger: blå, röd och gul.
  • Färgkodade, åttakantiga omrörarstänger
  • För användning där identifiering är av största vikt
  • Obs: Färgade PTFE-beläggningar är inte lika inerta som ren PTFE
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Gult
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
Diameter (engelska) 0,3125 tum.
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Längd (engelska) 1,5 tum
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 38 mm
Kvantitet 5/Pk.
Form Oktaedral