Läs mer
Fisherbrand™ Färgkodad Octahedral PTFE Stir Bar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
13 mm
Färg:
Blått
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Rött |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| Diameter (engelska) | 0,3125 tum. |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Längd (engelska) | 1,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 38 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Visa mer |