Description
- Färgkodade, åttakantiga omrörarstänger
- För användning där identifiering är av största vikt
- Obs: Färgade PTFE-beläggningar är inte lika inerta som ren PTFE
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Blått |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| Diameter (engelska) | 0,3125 tum. |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Längd (engelska) | 0,625 tum |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 15 mm |
| Show More |