Beskrivning
- Mediakontaktande delar tillverkade av polypropen, polyeten och PTFE
- Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangmunstycke |
| Pluggborrning | 6 mm |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Beskrivning | Blått |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 45 mm |
| För användning med (applikation) | Connecting |
| För användning med (utrustning) | StopCock Urladdningskran |
| Inkluderar | Hose Nozzle |
| Färg | Blue |