Läs mer
Buerkle™ Slangmunstycke av polypropen för Buerkle™ Kran
Produktkod. p-8658018 Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk):
8 mm
12 mm
Produktkod. 10188952
Brand: Buerkle™ 05251308
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Blå polypropen slangmunstycke är ett vattentätt tillbehör för användning med Buerkle™ Kran.
  • Mediakontaktande delar tillverkade av polypropen, polyeten och PTFE
  • Finns i en mängd olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Slangmunstycke
Diameter (metrisk) 8 mm
Beskrivning Blått
Material Polypropen
För användning med (utrustning) StopCock Urladdningskran