Läs mer
Kautex™ Blå polypropen skruvförslutningar
För användning med (utrustning):
10 till 1000 ml flaska
2500 ml flaska
Diameter (metrisk):
32 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Läcksäker konisk tätning
- Blå färg för innehållsidentifiering
- Polypropenkonstruktion för styrka och hållbarhet
- Tillgänglig för flaskor med en kapacitet på 10 till 2500 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Inkluderar | Avdragsring och konisk tätning |
| Material | Polypropen |
| Trådstorlek (metrisk) | 00 mm |
| Halsfinish | 00 mm |
| Produkttyp | Skruvlock |
| För användning med (utrustning) | 2500 ml flaska |
| Diameter (metrisk) | 45 mm |