Läs mer
Kautex™ Blå polypropen skruvförslutningar
Produktkod. 15961441
För användning med (utrustning):
10 till 1000 ml flaska
2500 ml flaska
Diameter (metrisk):
32 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15961441
Brand: Kautex™ 2000083951
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger manipuleringsbevis med avdragsring och konisk tätning. Kautex™ Blå polypropenskruvförslutningar är räfflade för lätt greppöppning.
  • Läcksäker konisk tätning
  • Blå färg för innehållsidentifiering
  • Polypropenkonstruktion för styrka och hållbarhet
  • Tillgänglig för flaskor med en kapacitet på 10 till 2500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Inkluderar Avdragsring och konisk tätning
Material Polypropen
Trådstorlek (metrisk) 00 mm
Halsfinish 00 mm
Produkttyp Skruvlock
För användning med (utrustning) 10 till 1000 ml flaska
Diameter (metrisk) 32 mm