Läs mer
3M™ Blue Disposable Visitor Lab Coats, Series 4400
Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Ideal for hygiene applications
- 100% soft, breathable, and lightweight polypropylene
- Zip fastener
- Internal pocket
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lab Coat |
| Storlek | X-Large |
| Material | Polypropylene |
| Färg | Blue |
| Förslutningstyp | Zipper |
| Manschettstil | Elastic |
| Disponibel | Single-use |
| Sömtyp | Serged |
| Storlek (engelska) Bröst | 38 to 40 in. |
| Storlek (metrisk) bröst | 96 to 101 cm |
| Visa mer |